Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
MAB1572
Sigma-Aldrich
Anti-Parvalbumin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, PARV-19
別名:
Anti-D22S749
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
product name
抗パルブアルブミン抗体, ascites fluid, clone PARV-19, Chemicon®
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PARV-19, monoclonal
化学種の反応性
feline, rabbit, goat, frog, fish, human, pig, bovine, rat, mouse, canine
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PVALB(5816)
詳細
パルブアルブミンはカルシウム結合アルブミンタンパク質です。 3つのEFハンドモチーフを有し、カルモジュリンおよびトロポニンCに構造が似ています。パルブアルブミンは、その濃度が最も高い速筋に局在するとともに、脳や一部の内分泌組織にも局在します。 パルブアルブミンは、神経系のGABA作動性介在ニューロンに存在し、主に皮質のシャンデリア細胞およびバスケット細胞によって発現されます。
特異性
パルブアルブミン。この抗体は、脳および筋肉由来のパルブアルブミンと反応します。 イムノブロッティングにより、12 kDaのタンパク質を認識します。 この抗体は、最初のCa+2結合部位のエピトープを標的とし、パルブアルブミンのCa+2結合型を特異的に染色します。
免疫原
カエル筋肉から精製したパルブアルブミン
アプリケーション
免疫組織染色:
1:1,000~1:2,000希釈の前回のロットを、間接免疫ペルオキシダーゼ染色で使用しました。 前回のロットの抗体は、ラット小脳のホルマリン固定、パラフィン包埋組織切片で機能します。 固定は、MAB1572のパルブアルブミン検出能に影響を及ぼさないと見られます。
免疫細胞染色:
この抗体の前回のロットを培養ニューロンに使用しました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗パルブアルブミン抗体はパルブアルブミンに対する抗体であり、IC、IH(P)、WBで使用できます。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
シグナル伝達神経科学
品質
マウス脳ライセートのウェスタンブロッティングで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000で使用、10 μgのマウス脳ライセート中のパルブアルブミンを検出できます。
ターゲットの説明
12 kDa
物理的形状
未精製
腹水マウスモノクローナルIgG1液体
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
脳組織、培養ニューロン
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MAB1572:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Robert Esterberg et al.
The Journal of clinical investigation, 126(9), 3556-3566 (2016-08-09)
Exposure to aminoglycoside antibiotics can lead to the generation of toxic levels of reactive oxygen species (ROS) within mechanosensory hair cells of the inner ear that have been implicated in hearing and balance disorders. Better understanding of the origin of
Stress impairs GABAergic network function in the hippocampus by activating nongenomic glucocorticoid receptors and affecting the integrity of the parvalbumin-expressing neuronal network.
Hu, W; Zhang, M; Czeh, B; Flugge, G; Zhang, W
Neuropsychopharmacology null
The use of PRV-Bartha to define premotor inputs to lumbar motoneurons in the neonatal spinal cord of the mouse.
Jovanovic, K; Pastor, AM; O'Donovan, MJ
Testing null
Patricia R Jusuf et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(7), 2549-2562 (2011-02-18)
Multipotent progenitors in the vertebrate retina often generate clonally related mixtures of excitatory and inhibitory neurons. The postmitotically expressed transcription factor, Ptf1a, is essential for all inhibitory fates in the zebrafish retina, including three types of horizontal and 28 types
Andrei Avanesov et al.
Methods in cell biology, 100, 153-204 (2010-11-30)
The zebrafish is one of the leading models for the analysis of the vertebrate visual system. A wide assortment of molecular, genetic, and cell biological approaches is available to study zebrafish visual system development and function. As new techniques become