Merck
G9269
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
rabbit polyclonal
別名:
GFAP抗体・シグマ - 抗グリア原線維酸性タンパク質ウサギ宿主抗体, Gfap抗体・シグマ, 抗GFAP抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
製品名
抗グリア原線維酸性タンパク質 ウサギ宿主抗体, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:80 using brain sections
microarray: suitable
western blot: 1:500 using brain extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GFAP(2670)
rat ... Gfap(24387)
詳細
GFAP(グリア原線維酸性タンパク質)遺伝子は、中間径タンパク質フィラメント-III(50 kDa)をコードしています。GFAP遺伝子は、中枢神経系の星状膠細胞と、末梢神経系の非ミエリン形成シュワン細胞に、特に局在しています。
特異性
本製品はGFAPと特異的に結合し、免疫組織化学染色において星状細胞、グリア細胞、グリア細胞由来の腫瘍を検出します。この抗体は、ヒトや動物のアルコ-ル固定組織、ホルマリン固定-パラフィン包埋切片において、グリア特異的抗原と反応します。
免疫原
ヒト脳由来GFAP。
アプリケーション
ウサギで産生された抗グリア線維酸性タンパク質は、以下に適しています:
  • ラット脳切片を用いる使用希釈率1:400の免疫組織化学染色
  • AQP4(アクアポリン-4)を発現する細胞を特定するための、ヒト脳腫瘍組織標本の免疫組織化学染色
  • マウス由来脳切片を用いる免疫蛍光測定法
この抗体は、ヒトまたは動物の脳組織のアルコール固定およびホルマリン固定のパラフィン包埋切片を用いる使用希釈率1:80での免疫組織染色に適しています。また、使用液希釈率1:500において、ヒト脳抽出物ブロットおよびマイクロアレイを用いる間接免疫ブロットにも適しています。
生物化学的/生理学的作用
グリア原線維酸性タンパク質は、中枢神経系の発生中に星状膠細胞とその他のグリア細胞を区別するためのマーカーとして使用することができます。GFAPは、グリア細胞の構造維持を担っています。また、周囲のニューロンおよび脳血液関門にも機械的強度と支持を提供します。この遺伝子が欠損すると、ローゼンタール線維の沈着が認められるアレキサンダー病が引き起こされます。アレキサンダー病は、中枢神経系の星状膠細胞に生じるまれな障害です。GFAP発現が増加すると、神経変性および神経炎症の徴候であるアストログリオーシスが表現型として示されます。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)
保管および安定性
2~8°Cで最大1カ月保管します。それ以上保管すると、溶液が使用アリコート中で凍結するおそれがあります。凍結と融解を繰り返すことや、「霜取り機能付き」冷凍庫で保管することは推奨されません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
G9269-.2ML:
G9269-BULK:
G9269-25UL:
G9269-VAR:
G9269-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Saadoun et al.
Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 72(2), 262-265 (2002-01-18)
Aquaporin-4 (AQP4) is a highly conserved water channel protein. In rats, AQP4 is expressed in astrocyte foot processes and is important in brain water homeostasis. AQP4 expression has not been investigated in non-neoplastic human brain or oedematous brain tumours, where
Induction of glial fibrillary acidic protein expression in astrocytes by nitric oxide
Brahmachari S, et al.
The Journal of Neuroscience, 26(18), 4930-4939 (2006)
David Piccin et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 29(3), 528-538 (2011-03-23)
Neural stem cells comprise a small population of subependymal cells in the adult brain that divide asymmetrically under baseline conditions to maintain the stem cell pool and divide symmetrically in response to injury to increase their numbers. Using in vivo
Glial fibrillary acidic protein: from intermediate filament assembly and gliosis to neurobiomarker
Yang Z and Wang K K
Trends in Neurosciences, 38(6), 364-374 (2015)
Tomokatsu Yoshida et al.
Journal of human genetics, 58(9), 635-638 (2013-08-02)
Alexander disease (AxD) is a rare neurodegenerative disorder. Most patients with AxD have a de novo dominant missense mutation in the glial fibrillary acidic protein (GFAP) gene. Patients with late-onset AxD exhibit a more variable onset and severity than patients