クローン
GA5, monoclonal
化学種の反応性
chicken, pig, rat, bovine, mouse, rabbit, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GFAP(2670)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
前回のロットの5 μg/mLを使用しました。
免疫組織染色:
5 µg/mL
イムノブロッティング:
全脳ライセートの還元ウェスタンブロッティングにおいて51 kDaタンパク質を認識します。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
神経科学
ニューロンおよびグリアマーカー
品質
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000で使用、10 μgのマウス脳ライセート中のグリア線維性酸性タンパク質を検出できます。
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
冷凍しないでください。
アナリシスノート
マウス脳組織、アストロサイト培養。
法的情報
免責事項
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MAB3402:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.