product name
抗MAP2抗体、クローンAP20, clone AP20, Chemicon®, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AP20, monoclonal
化学種の反応性
bovine, mouse, rat, chicken, quail, Xenopus, human
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
chicken ... Map2(424001)
frog ... Map2(780043)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756) , Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
60 ng/mL。SDS-PAGEで、成体ラット由来のMAP-2は、70 kDaのMAP-2Cアイソフォームではなく、MAP-2Aおよび-2Bアイソフォームを示す分子量280~300 kDの密接に結合したダブレットとして移動します。しかし,脳発達の初期(ラットでは生後10日)には、MAP-2は、成体のMAP-2ダブレットのうち分子量の低い方のバンド(MAP-2b)と同一の単一のバンドとして移動します。発達の後期(生後17~18日)には、MAP-2の移動性が成体のダブレット型に変化します。(脊髄では、成体型への変換がより早く起こります)。4%~20% SDS-PAGEグラジエントゲルで泳動を行ってください。
免疫組織染色:
5 µg/mL(4% PFA固定凍結切片)。
免疫組織染色:
前回のロットの5 µg/mLを使用しました。抗MAP-2は、パラホルムアルデヒドで固定された組織(脳または脊髄)の染色に使用できます。
最適な使用濃度は、ご自身で決定してください。
神経科学
ニューロンおよびグリアマーカー
品質
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000で使用、10 μgのラット脳ライセート中のMAP2を検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
輸送中に、密封された製品バイアル内に少量の製品が付着することがあります。200 µL以下の容量の製品については、容器のキャップに付いた液体を除去するために、バイアルの硬い表面を軽くたたくか、またはバイアルを卓上遠心分離機に短時間かけることが推奨されます。
アナリシスノート
脳、神経細胞培養、ヒト神経膠芽腫T98G細胞。
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB3418-25UG:
MAB3418:
MAB3418-100UG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.