製品名
抗-MAP2 ウサギ宿主抗体, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~280 kDa
antigen ~72 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M3696-100UG:
M3696-BULK:
M3696-100UG-PW:
M3696-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック