分子量
antigen ~110 kDa (cleaved)
antigen ~177 kDa
antigen ~270 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
N5413-VAR:
N5413-BULK:
N5413-100UG:
N5413-100UG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.