クローン
GT10312, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
17kDa
交差性
mouse, human, rat
濃度
2.03mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:1000
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AIF1(199)
詳細
イオン化カルシウム結合アダプター分子1(IBA1)は、同種移植炎症因子1(AIF1)とも呼ばれ、ヒト染色体6p21.33にマッピングされています。17 kDaのタンパク質をコードし、カルシウム結合EFハンドモチーフを含みます。IBA1は肺、扁桃、リンパ節、脾臓で発現しています。また、マクロファージやグリア細胞でも発現しています。
免疫原
ヒトIba1の中心領域内の配列を含む組換えタンパク質。
アプリケーション
マウス産生モノクローナル抗Iba1抗体は以下の用途で使用されてきました:
- ダブル免疫蛍光
- 免疫蛍光
- 免疫組織化学
生物化学的/生理学的作用
イオン化カルシウム結合アダプター分子1(IBA1)は、繊維状アクチン(F-アクチン)およびL-フィンブリンと相互作用します。その発現は傷害時に変化します。炎症性サイトカインもIBA1発現を誘導します。IBA1発現は、冠動脈血管症(CAV)における移植片拒絶に関与しています。肝細胞癌で高度に発現されており、マーカー候補および治療標的となる可能性があります。関節液および末梢血単球におけるAIF1の発現増加は、関節リウマチに関係しています。
特徴および利点
弊社の抗体は安心してお試しいただけます。お客様のアプリケーションで抗体が性能を発揮できなかった場合には、全額補償させていただくか、代わりの抗体をご提供いたします。詳細はこちら。
その他情報
精製:プロテインGによるアフィニティー精製
物理的形状
リン酸緩衝食塩水、保存剤無添加。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に別段の記載がない限り、弊社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Expression of Allograft Inflammatory Factor-1 (AIF-1) in Hepatocellular Carcinoma
Zhang Q, et al.
Medical Science Monitor : International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 24, 6218-6218 (2018)
Expression of allograft inflammatory factor-1 in peripheral blood monocytes and synovial membranes in patients with rheumatoid arthritis
Pawlik A, et al.
Human immunology, 77(1), 131-136 (2016)
Structural and functional characterization of human Iba proteins
Schulze JO, et al.
The FEBS journal, 275(18), 4627-4640 (2008)
Treadmill exercise decreases Abeta deposition and counteracts cognitive decline in APP/PS1 mice, possibly via hippocampal microglia modifications
Zhang X, et al.
Frontiers in Aging Neuroscience, 11, 78-78 (2019)
Xianliang Zhang et al.
Frontiers in aging neuroscience, 11, 78-78 (2019-04-27)
Recent studies have suggested that exercise may be beneficial for delaying or attenuating Alzheimer's disease (AD). However, the underlying mechanisms were not clear. Microglia-mediated neuroinflammation is suggested to play an important role in the pathology of AD. The present study