Merck
A3981
Sigma-Aldrich
抗βアミロイド抗体、マウスモノクローナル マウス宿主抗体
enhanced validation
clone BAM-10, purified from hybridoma cell culture
別名:
抗A-BETA抗体, 抗アミロイドβ前駆体タンパク質抗体, クローンBAM91
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BAM-10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2.5-5 μg/mL using formic-acid treated tissue sections of human Alzheimer disease brain tissue
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APP(351) , APP(351)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β-アミロイド前駆体タンパク質(APP)はタンパク分解酵素β-およびγ-セクレターゼによって連続的に切断されてβ-アミロイド(Aβ)ペプチドを生成しますが、Aβ1-42とAβ1-40型が最も一般的です。分泌されたAβペプチドは、再取込み機構とそれに続くエンドソーム分解を介して、あるいは細胞外インスリン分解酵素によって分解されます。Aβが細胞外に蓄積すると、凝集体、線維が形成され、最終的には、アルツハイマー病(AD)の特徴である老人斑と呼ばれるアミロイド沈着物が生じます。
β-アミロイド遺伝子はヒト染色体の21q21に位置します。
本抗体は特異的にβ-アミロイドタンパク質と反応します。本抗体が認識するエピトープは、β-アミロイドタンパク質のアミノ酸1~12の間に存在します。ぎ酸処理し、ホルマリン固定・パラフィン包埋し、さらにメタカン固定したヒトアルツハイマー病(AD)脳組織において、皮質内のアミロイド斑および血管内のアミロイド沈着を特異的に染色します。
免疫原
合成β-アミロイドペプチド、KLH結合。
アプリケーション
マウスモノクローナル抗ABETAは、アミロイドが蓄積して学習に障害がある高齢のWT PDAPPマウスの治療に使用し、学習を改善して蓄積を減少させることが試みられましたが、反応は認められませんでした。
モノクローナル抗β-アミロイド抗体は免疫沈降法、マイクロアレイによるイムノアッセイおよびマイクロアレイ分析で使用されています。
本抗体は、免疫組織化学検査、イムノブロット、ELISAおよび競争的ELISAに有用です。また、突然変異型のアミロイド前駆体タンパク質を発現する遺伝子導入マウス脳において、Aβ凝集を中和するため、さらに近赤外線スペクトルを用いたin vivo深部組織画像にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
β-アミロイド遺伝子はインスリン分解酵素(IDE)の基質として作用します。アルツハイマー病(AD)や2型糖尿病(DM2)の病因に重要な役割を果たしています。
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mりん酸緩衝生理食塩水中に15 mMのアジ化ナトリウムを含有する溶液。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A3981-100UL:
A3981-25UL:
A3981-200UL:
A3981-BULK:
A3981-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antibodies targeted to the brain with image-guided focused ultrasound reduces amyloid-β plaque load in the TgCRND8 mouse model of Alzheimer's disease.
Jord?o JF, et al.
PLoS ONE, 5(5), e10549-e10549 (2010)
Alexandra Petiet et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 771, 293-308 (2011-08-30)
Alzheimer's disease (AD) is an important social and economic issue for our societies. The development of therapeutics against this severe dementia requires assessing the effects of new drugs in animal models thanks to dedicated biomarkers. According to the amyloid cascade
Association of Antineuronal Antibody Levels with Cognitive Impairment in Older Cuban Adults.
Leonardo Cristiá-Lara et al.
MEDICC review, 19(2-3), 32-32 (2017-07-01)
Insulin-degrading enzyme regulates the levels of insulin, amyloid β-protein, and the β-amyloid precursor protein intracellular domain in vivo.
Farris W, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 100(7), 4162-4167 (2003)
Yi-Chou Hou et al.
Frontiers in aging neuroscience, 13, 657794-657794 (2021-06-15)
Introduction: End-stage renal disease (ESRD) is defined as the irreversible loss of renal function, necessitating renal replacement therapy. Patients with ESRD tend to have more risk factors for cognitive impairment than the general population, including hypertension, accumulative uremic toxin, anemia