クローン
NAB 228, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~110 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using cell extract of the human embryonal carcinoma NTERA-2 (NT2/D1) cells, treated for 2-3 weeks with 10 μM retinoic acid
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APP(351)
詳細
免疫原
アプリケーション
Western Blotting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
A8354-VAR:
A8354-200UL:
A8354-BULK:
A8354-25UL:
A8354-100UL:
試験成績書(COA)