Merck
A9810
Sigma-Aldrich
アミロイドβタンパク質フラグメント 1-42
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C203H311N55O60S
CAS番号:
分子量:
4514.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(
InChI
1S/C203H311N55O60S/c1-28-106(20)164(195(310)220-91-149(267)228-130(71-98(4)5)181(296)238-129(66-70-319-27)179(294)251-158(100(8)9)193(308)218-87-146(264)215-88-151(269)250-160(102(12)13)198(313)255-163(105(18)19)199(314)258-165(107(21)29-2)200(315)227-112
InChI Key
DZHSAHHDTRWUTF-SIQRNXPUSA-N
遺伝子情報
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val-Ile-Ala
詳細
アミロイドβタンパク質は、アミロイド-β前駆体タンパク質(APP)から産生されます。これは、ロングテールAβ 1-42およびショートテールAβ 1-40などの2つのC末端変異体から構成されます。APPは、ヒト染色体21q21.3に位置しています。
アプリケーション
アミロイドβタンパク質断片1-42は、以下の目的で使用されています:
  • Aβ 1-42 オリゴマーの調製に
  • ウエスタンブロット分析に
  • 免疫磁気還元(IMR)血漿Aβ42 アッセイの干渉検査用
  • Aβ 1-42-誘発性の空間学習障害、記憶障害、シナプス可塑性障害に及ぼすレスベラトロールの効果を研究するために
  • 上皮細胞培養におけるAβ の効果を調べるために
生物化学的/生理学的作用
アミロイドβタンパク質の主要フラグメントであり、アルツハイマー病やダウン症患者の脳に見いだされています。
アミロイドβタンパク質断片1-42(Aβ 1-42)は、抗酸化特性と神経保護特性を有します。アミロイドβ タンパク質の蓄積は、アルツハイマー病(AD)およびダウン症候群に関連しています。Aβ1-42は、コレステロール輸送を調節しますが、転写因子として機能する場合もあります。これは、抗炎症性および抗菌特性を有する場合があります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A9810-PPG:
A9810PROC:
A9810-.1MG-PW:
A9810-BULK:
A9810-VAR:
A9810-.1MG:
A9810-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Plasma Amyloid-beta(Abeta 42) Correlates with Cerebrospinal Fluid Abeta 42 in Alzheimer?s Disease
Teunissen CE, et al.
Journal of Alzheimer'S Disease, 1-7 (2018)
The role of Abeta circRNA in Alzheimer? s disease: alternative mechanism of Abeta biogenesis from Abeta circRNA translation
Mo D, et al.
bioRxiv, 260968-260968 (2018)
Magnesium Ions Inhibit the Expression of Tumor Necrosis Factor alpha and the Activity of gamma-secretase in a beta-amyloid Protein-dependent Mechanism in APP/PS1 Transgenic Mice
Yu X, et al.
Frontiers in Molecular Neuroscience, 11 (2018)
J T Jarrett et al.
Biochemistry, 32(18), 4693-4697 (1993-05-11)
Several variants of the beta amyloid protein, differing only at their carboxy terminus (beta 1-39, beta 1-40, beta 1-42, and beta 1-43), have been identified as the major components of the cerebral amyloid deposits which are characteristic of Alzheimer's disease.
beta-amyloid expression in age-related cataract lens epithelia and the effect of beta-amyloid on oxidative damage in human lens epithelial cells
Xu J, et al.
Molecular Vision, 23, 1015-1015 (2017)