アプリケーション
- ヨードアセトアミドとアクリルアミドを用いたシステインの示差的アルキル化に基づく質量分析によるタンパク質定量法:この研究では、システインをヨードアセトアミドとアクリルアミドで差次的にアルキル化することにより、タンパク質を定量する新しい質量分析法を紹介し、複合体サンプルにおけるタンパク質定量の精度を向上させます。(Virág et al., 2024)。
- ラミナリンは、5-HT(3)受容体と腸内細菌叢の調節を介して、ヨードアセトアミド誘導性機能性消化不良を改善:この研究では、ラミナリンが 5-HT(3)受容体を調節し、腸内細菌叢の組成を変化させることで、ヨードアセトアミドによって誘発される機能性消化不良を緩和し、潜在的な治療効果が期待されています。(Liu et al., 2024)。
- メラノーマ細胞における酸化還元プロテオミクス:最適化されたプロトコル:この論文では、ヨードアセトアミドを用いた、最適化された酸化還元プロテオミクスのプロトコルについて述べており、メラノーマ細胞における酸化還元感受性タンパク質の同定を容易にし、癌における酸化還元制御を理解する一助となります。(Cunha et al., 2024)。
- 競合活性ベースのタンパク質プロファイル戦略によって探索された、HeLa 細胞におけるシスプラチンの分子標的:この研究では、競合活性ベースのタンパク質プロファイリングにヨードアセトアミドを利用することで、HeLa 細胞におけるシスプラチンの分子標的を同定し、薬剤′のメカニズムに関する洞察を提供しています。(Chen et al., 2024)。
- 4-チオウリジンからシチジンへの塩基変換反応の開発と比較:この研究は、4-チオウリジンとシチジンが関与する塩基変換反応を比較したもので、ヨードアセトアミドが反応メカニズムにおいて重要な役割を果たし、ヌクレオチド化学の進歩に貢献するものです。(Ohashi et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
ヨードアセトアミドは、ペプチドシーケンシングにおけるシステイン残基のアルキル化試薬として機能します。活性部位にシステインを有する酵素の不可逆阻害剤です。ヒスチジン残基との反応速度はかなり遅くなりますが、その活性はリボヌクレアーゼの阻害に関与しています。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I6125-BULK:
I6125-5G:4548173990835
I6125-1KG:4548173990842
I6125-25G:4548173990866
I6125-100G:4548173990859
I6125-10G:4548173990828
I6125-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antioxidants & redox signaling, 16(1), 17-32 (2011-06-29)
Cysteines (Cys) made acidic by the protein environment are generally sensitive to pro-oxidant molecules. Glutathionylation is a post-translational modification that can occur by spontaneous reaction of reduced glutathione (GSH) with oxidized Cys as sulfenic acids (-SOH). The reverse reaction (deglutathionylation)
The Journal of cell biology, 187(7), 1101-1116 (2009-12-30)
Neural cell adhesion molecule (NCAM) associates with fibroblast growth factor (FGF) receptor-1 (FGFR1). However, the biological significance of this interaction remains largely elusive. In this study, we show that NCAM induces a specific, FGFR1-mediated cellular response that is remarkably different
Oncotarget, 6(13), 11327-11341 (2015-04-11)
Large oncosomes (LO) are atypically large (1-10 µm diameter) cancer-derived extracellular vesicles (EVs), originating from the shedding of membrane blebs and associated with advanced disease. We report that 25% of the proteins, identified by a quantitative proteomics analysis, are differentially
American journal of physiology. Cell physiology, 317(2), C326-C338 (2019-05-09)
Atherosclerotic plaque development is closely associated with the hemodynamic forces applied to endothelial cells (ECs). Among these, shear stress (SS) plays a key role in disease development since changes in flow intensity and direction could stimulate an atheroprone or atheroprotective
Arthritis research & therapy, 17, 9-9 (2015-01-21)
Smoking is a well-established risk factor for rheumatoid arthritis (RA), and it has been proposed that smoking-induced citrullination renders autoantigens immunogenic. To investigate this mechanism, we examined human lung tissue from 40 subjects with defined smoking status, with or without