Merck
I4386
Sigma-Aldrich
ヨード酢酸
≥98.0% (T)
別名:
2-Iodoacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ICH2CO2H
CAS番号:
分子量:
185.95
Beilstein:
1739079
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
形状
powder or flakes
white to yellow
mp
77-79 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble, clear to hazy
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI Key
JDNTWHVOXJZDSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヨード酢酸は、抗体AR37、血清タンパク質および様々な段階の成熟果実から抽出されたイチゴプロテオームサンプルのアルキル化剤として使用されています。
タンパク質のシステイン残基の修飾試薬。
生物化学的/生理学的作用
ヨード酢酸(IAA)はシステインのチオール基を遮断します。 IAAは、活性部位のシステインのスルフヒドリル基と相互作用することによって、グリセルアルデヒド- 3-リン酸デヒドロゲナーゼを阻害します(G3PDH)。IAAは固形エールリッヒ癌の進行を阻害します。 IAAは飲料水のヨウ化した消毒副生物の1つです。IAAは哺乳動物の細胞に対し細胞毒性があります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I4386-10G:4548173990798
I4386-BULK:
I4386-VAR:
I4386-100G:4548173990781
I4386-25G:4548173990804
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antitumor activities of iodoacetate and dimethylsulphoxide against solid Ehrlich carcinoma growth in mice
Fahim FA, et al.
Biological Research, 36(2), 253-262 (2003)
Quantitative proteomic investigation employing stable isotope labeling by peptide dimethylation on proteins of strawberry fruit at different ripening stages
Li L, et al.
Journal of Proteomics, 94(5), 219-239 (2013)
Carboxymethylation of cysteine using iodoacetamide/iodoacetic acid
The Protein Protocols Handbook, 455-456 (2002)
Development of candidate biomarkers for pancreatic ductal adenocarcinoma using multiple reaction monitoring
Yu J, et al.
Biotechnology and Bioprocess Engineering: BBE, 18(5), 1038-1047 (2013)
Database-independent Protein Sequencing (DiPS) Enables Full-length de Novo Protein and Antibody Sequence Determination
Savidor A, et al.
Molecular and Cellular Proteomics, 16(6), 1151-1161 (2017)