Merck
57858
Sigma-Aldrich
ヨード酢酸ナトリウム
BioUltra, ≥99.5% (NT)
別名:
ヨード酢酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ICH2COONa
CAS番号:
分子量:
207.93
Beilstein:
4009322
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (NT)
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% water
mp
208 °C (dec.) (lit.)
溶解性
methanol: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 335 nm in methanol at 0.1 M
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
タンパク質のシステイン残基の修飾試薬。タンパク質配列解析(ウシインスリンの配列解析におけるサンガー法による解析を含む)で、-SH側鎖の酸化防止に使用されます。
タンパク質のシステイン残基の修飾試薬。変形性関節症のヒトにおける症状と組織病理とを再現する動物モデル系を誘発するために使用されます。
その他情報
Sulfhydryl reagent
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
406.4 °F
引火点(℃)
208 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
57858-5G-F:4548173989525
57858-BULK-F:
57858-100G-F:
57858-25G-F:4548173989518
57858-INTR-F:
57858-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mohammed Gagaoua et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(30), 6799-6809 (2015-07-15)
Many studies on color biochemistry and protein biomarkers were undertaken in post-mortem beef muscles after ≥24 hours. The present study was conducted on Longissimus thoracis muscles of 21 Blond d'Aquitaine young bulls to evaluate the relationships between protein biomarkers present
F.R. Gurd
Methods in Enzymology, 11, 532-532 (1973)
J L Leonard et al.
Biochimica et biophysica acta, 787(2), 122-130 (1984-06-14)
Pretreatment of renal iodothyronine 5'-deiodinase with sulfhydryl reagents, iodoacetate, iodoacetamide and N-alkylmaleimides, results in irreversible loss of catalytic activity. Iodoacetate and iodoacetamide were the most potent inhibitors, being 100- to 1000-times more potent than N-alkylmaleimides. Iodoacetate and iodoacetamide inactivation followed
Joon Shik Yoon et al.
American journal of physical medicine & rehabilitation, 94(8), 644-648 (2014-11-22)
The aim of this study was to investigate the potential of using phase-contrast radiography to detect early changes in articular cartilage in a mouse model of osteoarthritis. An iodoacetate-induced mouse model of osteoarthritis was used. Mice with iodoacetate-induced osteoarthritis were
K Nakyinsige et al.
Meat science, 98(4), 701-708 (2014-08-05)
This study assessed the effect of gas stunning which has not been conducted until now in comparison with slaughter without stunning on the welfare and meat quality of rabbits. Eighty male New Zealand White rabbits were divided into two groups