Merck
G9284
Sigma-Aldrich
グアニジン 塩酸塩 溶液
Colorless liquid, 7.8 - 8.3 M, pH- 4.5 - 5.5
別名:
アミノホルムアミジン 塩酸塩, 塩化グアニジウム, 塩化グアニジニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH5N3 · HCl
CAS番号:
分子量:
95.53
Beilstein:
3591990
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
アプリケーション
グアニジン塩酸塩溶液は、次のように使用されています:
  • タンパク質変性のため
  • 総β-アミロイド(Aβ)抽出とAβ42定量のために視床下部、視床、前頭前野、脳幹のサンプルをホモジナイズするため
  • ヒト免疫不全ウイルス-1(HIV-1)感受性に対するその効果を調べ、タンパク質安定性を評価するためにHIV-1サンプルを処理するためのカオトロピック変性剤として
生物化学的/生理学的作用
グアニジン‐HCl(Gnd-HCl)は効率的なカオトロピック剤で、RNAの単離、球状タンパク質の変性およびタンパク質リフォールディング研究における変性剤として広く使用されています。アフィニティー精製したタンパク質複合体の迅速で効果的な溶出および後続のタンパク質消化ステップに適したサンプルバッファーです。GnHClは、骨、軟骨、靭帯、腱などの細胞外マトリックス(ECM)リッチな組織におけるタンパク質の抽出に使用できます。Gnd-HClは、低モル濃度でトリプシン活性に干渉し、ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)と併用すると沈殿する傾向があるため、プロテオミクスの実験には使用されません。迅速なシングルステップのアフィニティー精製質量分析(AP-MS)実験の実施に適しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
G9284-500ML:4548173198729
G9284-BULK-PC:
G9284-VAR:
G9284-BULK:
G9284-100ML:4548173198699
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jianwen Xu et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 110(12), 3819-3828 (2021-09-11)
The purpose of this investigation was to highlight the utility of nuclear magnetic resonance (NMR) as a multi-attribute method for the characterization of therapeutic antibodies. In this case study, we compared results from isothermal chemical denaturation (ICD) and NMR with
Nitish Agrawal et al.
PloS one, 6(6), e21339-e21339 (2011-07-09)
The HIV-1 envelope glycoprotein (Env) spike is challenging to study at the molecular level, due in part to its genetic variability, structural heterogeneity and lability. However, the extent of lability in Env function, particularly for primary isolates across clades, has
Jessica Colby-Milley et al.
PloS one, 10(6), e0130177-e0130177 (2015-06-16)
In addition to cognitive decline, individuals affected by Alzheimer's disease (AD) can experience important neuropsychiatric symptoms including sleep disturbances. We characterized the sleep-wake cycle in the TgCRND8 mouse model of AD, which overexpresses a mutant human form of amyloid precursor
Yalda Ashraf Kharaz et al.
Proteomics, 17(13-14) (2017-05-27)
Exploring the tendon proteome is a challenging but important task for understanding the mechanisms of physiological/pathological processes during ageing and disease and for the development of new treatments. Several extraction methods have been utilised for tendon mass spectrometry, however different
Jon W Poulsen et al.
Journal of proteome research, 12(2), 1020-1030 (2012-11-29)
Protein digestion is an integral part of the "shotgun" proteomics approach and commonly requires overnight incubation prior to mass spectrometry analysis. Quadruplicate "shotgun" proteomic analysis of whole yeast lysate demonstrated that Guanidine-Hydrochloride (Gnd-HCl) protein digestion can be optimally completed within