Merck
50950
Sigma-Aldrich
グアニジン 塩酸塩
≥98%
別名:
アミノホルムアミジン 塩酸塩, アミノメタンアミジン 塩酸塩, グアニジウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
95.53
Beilstein:
3591990
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder or crystals
保管条件
(Tightly closed. Dry. )
colorless to white
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
溶解性
H2O: 6 M, clear (100 Hazen)
密度
1.3 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI Key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グアニジン塩酸塩、またはアミノホルムアミジン塩酸塩は、カオトロピック性が非常に高いことから細胞生物学および生化学の研究で広く使用されている汎用性の高い化合物です。タンパク質と核酸の構造を破壊できるため、タンパク質や核酸、特にmRNAの精製に有用です。グアニジン塩酸塩はタンパク質をアンフォールディングして、これらの精製とリフォールディングを促進します。また、高濃度では、変性した不溶性タンパク質を可溶化するために有効です。
低濃度のグアニジン塩酸塩は、変性タンパク質のリフォールディングを促進するという興味深い能力を有するため、タンパク質再生の研究に役立ちます。RNA抽出では強力な変性剤として作用して、細胞構造を破壊し、またRNA酵素を不活性化することにより抽出済みRNAの完全性を確保します。全体としてグアニジン塩酸塩は、変性特性と再生特性を有することから、タンパク質精製、核酸単離、およびタンパク質リフォールディングの研究を含むさまざまな細胞生物学用途にとって不可欠な試薬となっています。
アプリケーション
塩酸グアニジンは、以下の用途に使用されています:
  • 均質化された脳組織の溶解
  • 親和性樹脂への非特異的結合を最小限にすることを目的とした、Ni-セファロースタンパク質の結合、精製、プロピオニル化、オンビーズ消化のためのインキュベーション緩衝液の調製
  • ヒト組織から可溶性タンパク質を抽出するための溶液/抽出バッファーの調製
強いカオトロピック剤で、タンパク質の変性とその後のリフォールディングに有用です。この強い変性剤は、封入体などの不溶性タンパク質や変性タンパク質を可溶化できます。タンパク質または酵素を活性型にリフォールディングする際の最初のステップとして利用されます。尿素およびジチオスレイトール(DTT)が必要となる場合があります。
生物化学的/生理学的作用
塩酸グアニジンは効率のよいカオトロピック試薬で、RNAの単離や球状タンパク質の変性、タンパク質リフォールディングの研究に使われています。この変性剤は、シングルステップの迅速なアフィニティー精製質量分析(AP-MS)実験の実施に適しています。
特徴および利点
細胞生物学および生化学の研究のための汎用性の高い界面活性剤
その他情報
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
50950-6X1KG:
50950-6X250G:
50950-2.5KG:4548173965123
50950-BULK:
50950-1KG:4548173965116
50950-4X2.5KG:
50950-VAR:
50950-250G:4548173965130
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reyhan Yaka et al.
Current biology : CB, 31(11), 2455-2468 (2021-04-16)
The social organization of the first fully sedentary societies that emerged during the Neolithic period in Southwest Asia remains enigmatic,1 mainly because material culture studies provide limited insight into this issue. However, because Neolithic Anatolian communities often buried their dead
Andrew M King et al.
Nature communications, 12(1), 6343-6343 (2021-11-05)
Peptide secondary metabolites are common in nature and have diverse pharmacologically-relevant functions, from antibiotics to cross-kingdom signaling. Here, we present a method to design large libraries of modified peptides in Escherichia coli and screen them in vivo to identify those that bind
Satoshi Muraoka et al.
Journal of proteome research, 20(3), 1733-1743 (2021-02-04)
Extracellular vesicles (EVs) are secreted by any neural cells in the central nervous system for molecular clearance, cellular communications, and disease spread in multiple neurodegenerative diseases, including Alzheimer's disease (AD), although their exact molecular mechanism is poorly understood. We hypothesize
Christopher J Poon et al.
Bio-protocol, 7(3), e2128-e2128 (2017-02-05)
Hydrogels are an ideal medium for the expansion of cells in three dimensions. The ability to induce cell expansion and differentiation in a controlled manner is a key goal in tissue engineering. Here we describe a detailed method for producing
Armando M De Palma et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(5), 1850-1857 (2009-02-25)
A novel compound, TTP-8307, was identified as a potent inhibitor of the replication of several rhino- and enteroviruses. TTP-8307 inhibits viral RNA synthesis in a dose-dependent manner, without affecting polyprotein synthesis and/or processing. Drug-resistant variants of coxsackievirus B3 were all