Merck
47625
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OtBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
別名:
Fmoc-L-グルタミン酸5-tert-ブチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H27NO6
CAS番号:
分子量:
425.47
Beilstein:
3636375
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
Fmoc-Glu(OtBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −5.0±2.0°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
不純物
~4% water
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m0/s1
InChI Key
OTKXCALUHMPIGM-FQEVSTJZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fmoc-Glu(OtBu)-OHは、アミノ基保護のためのペプチド合成における構成要素として広く使用されています。
アプリケーション
Fmoc-Glu(OtBu)-OH(Fmoc-L-グルタミン酸5-tert-ブチルエステル)は、下記の用途で使用することができます:
  • Pd触媒を用いたシクロプロパンカルボキサミドのC-H活性化によるシス-置換シクロプロパンカルボン酸の合成での配位子として。
  • 複数の低分子を結合させたPTX(パクリタキセル)誘導体を作成する際のリンカーとして。
これは、α-ヘリックス状ステープルペプチドを作成する際の構成要素として、またペプチドC末端チオエステルの合成にも、使用することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47625-1G:
47625-250MG:
47625-BULK:
47625-25G:
47625-100G:
47625-1KG:
47625-10G:
47625-PM:
47625-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Stapled α-helical peptide drug development: A potent dual inhibitor of MDM2 and MDMX for p53-dependent cancer therapy
Chang YS, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 110(36), E3445-E3454 (2013)
Pd (II)-catalyzed enantioselective C-H activation of cyclopropanes
Wasa M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(49), 19598-19601 (2011)
Synthesis of peptides from alpha-and beta-tubulin containing glutamic acid side-chain linked oligo-glu with defined length
Tegge W, et al.
International Journal of Peptides, 2010 (2010)
Solid phase synthesis of peptide C-terminal thioesters by Fmoc/t-Bu chemistry
Ingenito R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(49), 11369-11374 (1999)
Linda C Weiss et al.
Nature chemical biology, 14(12), 1133-1139 (2018-11-16)
Infochemicals play important roles in aquatic ecosystems. They even modify food web interactions, such as by inducing defenses in prey. In one classic but still not fully understood example, the planktonic freshwater crustacean Daphnia pulex forms specific morphological defenses (neckteeth)