Merck
47627
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH
≥98.0% (T)
別名:
Fmoc-グリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H15NO4
CAS番号:
分子量:
297.31
Beilstein:
2163967
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
174-175 °C (lit.)
174-178 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)
InChI Key
NDKDFTQNXLHCGO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 環境にやさしいヨウ化カルシウム(II)を保護剤として用いた効率的なfmoc保護アミノエステル加水分解:この研究は、反応効率とサステナビリティーを向上させた、fmocで保護されたアミノエステルの加水分解における環境にやさしいヨウ化カルシウムの利用について述べています(R Binette, M Desgagné, C Theaud, PL Boudreault - Molecules, 2022)。論文へのリンク
  • 環状β-糖アミノ酸を用いたα/β-キメラペプチド合成: 効率的なカップリングプロトコル:この研究は、環状β-糖アミノ酸を用いたα/β-キメラペプチドの高度な合成法を提示し、医薬品化学におけるペプチド設計に向けた重要な意味を実証しています(A Nagy, V Goldschmidt Gőz, I Pintér, V Farkas - Amino acids, 2019)。論文へのリンク
  • 5種類の新たに合成されたヒスチジン含有AlaおよびGlyベースのペプチドのMS、CDおよびFT-IRによる特性評価:この論文は、ペプチドベースの創薬にとって重要となり得る技術に焦点を当て、新規ヒスチジン含有ペプチドの詳細な特性評価について述べています(M Murariu, L Ion, CI Ciobanu, BA Petre - Rev. Roum Chem., 2017)。論文へのリンク
  • Fmoc–グリシンによるコアシェル材料に組み込まれたfmoc基の濃度決定のための効率的な方法:この論文は、先端機能材料の設計に不可欠なコアシェル材料中のfmoc基の濃度を決定するための効率的な方法について詳述しています(E Szczepańska, B Grobelna, J Ryl, A Kulpa - Molecules, 2020)。論文へのリンク
  • 環状水性fmoc/t-bu固相ペプチド合成: この研究は、環境に配慮した効率の高いペプチド合成法となりうる環状水性技術を利用した固相ペプチド合成における新しいアプローチを検討しています(J Pawlas, JH Rasmussen - ChemSusChem, 2021)。論文へのリンク
その他情報
オリゴ糖分画およびネオ複合糖質の形成のための、β-グリコシラミンサッカライドのFmoc-グリシン・カップリング。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47627-250G-F:
47627-100G-F:
47627-50G-F:
47627-1KG-F:
47627-5G-F:
47627-BULK-F:
47627-VAR-F:
47627-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Jing Fu et al.
Journal of hazardous materials, 368, 186-196 (2019-01-25)
Methyl-triclosan (MTCS), as a biodegradation product from antibacterial triclosan (TCS), has been detected in water catchments, and it has also been verified to accumulate in biota due to its hydrophobicity. There is a lack, however, of toxicity studies on MTCS
P H Naccache et al.
Blood, 84(2), 616-624 (1994-07-15)
The control of the adhesive properties of human neutrophils is an essential element of their defense function. One level at which this control is exerted involves the upregulation of the surface expression of beta 2-integrins. In this study, we have
Jing Fu et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 189, 110039-110039 (2019-12-13)
The omnipresence of antimicrobial triclosan (TCS) and by-products in aquatic environments is a threat to aquatic organisms. Traditionally, the adverse effects of TCS and its by-products have been evaluated by examining the phenotypic output relevant to predicting acute toxicity rather
Mario Fernández-Fernández et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 51(10), 980-987 (2016-07-09)
We have developed a novel, rapid and easy calculation procedure for Mass Isotopomer Distribution Analysis based on multiple linear regression which allows the simultaneous calculation of the precursor pool enrichment and the fraction of newly synthesized labelled proteins (fractional synthesis)
L Noronha-Blob et al.
Gastroenterology, 104(4), 1021-1029 (1993-04-01)
The efficacy of the leukocyte recruitment inhibitor, N-[9H-2,7-dimethylfluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-leucine (NPC 15669) was compared with drugs used to treat inflammatory bowel diseases in a rat model, acetic acid-induced colitis. Colonic damage assessed by visual inspection, histological quantitation of tissue injury, vascular permeability