product name
Fmoc-Tyr(tBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]20/D −29±2°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
153-156 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)Oc1ccc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m0/s1
InChI Key
JAUKCFULLJFBFN-VWLOTQADSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47623-100G-F:
47623-10G-F:
47623-BULK-F:
47623-1G-F:
47623-25G-F:
47623-250MG-F:
47623-VAR-F:
47623-1KG-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック