Merck
47619
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
別名:
Fmoc-O-tert-ブチル-L-セリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H25NO5
CAS番号:
分子量:
383.44
Beilstein:
3632013
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
Fmoc-Ser(tBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +25.5±1°, c = 1% in ethyl acetate
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
InChI Key
REITVGIIZHFVGU-IBGZPJMESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Fmoc-Ser(tBu)-OHは、ペプチド合成に使用されるN-末端保護された試薬です。報告されている例の一部は下記の通りです:
  • 抗生物質、ダプトマイシンのセリンリガンド化による全合成。
  • 反復性ペンタフルオロフェニルエステル-媒介フラグメント縮合を用いての、T-細胞ヘルパーペプチドであるMUC1の調製。
  • ユビキチン及びジユビキチンの線形固相ペプチド合成。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47619-1KG-F:
47619-10G-F:
47619-25G-F:
47619-BULK-F:
47619-1G-F:
47619-100G-F:
47619-250MG-F:
47619-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Self?Adjuvanting Multicomponent Cancer Vaccine Candidates Combining Per?Glycosylated MUC1 Glycopeptides and the Toll?like Receptor 2 Agonist Pam3CysSer.
Wilkinson B L, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(7), 1635-1639 (2011)
Total synthesis of daptomycin by cyclization via a chemoselective serine ligation.
Lam H Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(16), 6272-6279 (2013)
Chemical synthesis of ubiquitin, ubiquitin?based probes, and diubiquitin.
El Oualid F, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 49(52), 10149-10153 (2010)
Advances in proline ligation.
Townsend S D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(8), 3912-3916 (2012)
R Ashton Lavoie et al.
Biotechnology and bioengineering, 117(2), 438-452 (2019-10-28)
The clearance of host cell proteins (HCPs) is of crucial importance in biomanufacturing, given their diversity in composition, structure, abundance, and occasional structural homology with the product. The current approach to HCP clearance in the manufacturing of monoclonal antibodies (mAbs)