アッセイ
≥90% (HPLC)
光学活性
[α]20/D −32±1°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
117-118 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1
InChI Key
ZPGDWQNBZYOZTI-SFHVURJKSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47636-BULK-F:
47636-250G-F:
47636-5G-F:
47636-50G-F:
47636-1KG-F:
47636-1G-F:
47636-VAR-F:
47636-100G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.