Merck
531480
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH
95%, for peptide synthesis
別名:
N-(9-フルオレニルメトキシカルボニル)-L-アラニン, Fmoc-L-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H17NO4
CAS番号:
分子量:
311.33
Beilstein:
2225975
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
Fmoc-Ala-OH, 95%
品質水準
アッセイ
95%
光学活性
[α]20/D −18°, c = 1 in DMF
反応適合性
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
147-153 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
amine
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1
InChI Key
QWXZOFZKSQXPDC-NSHDSACASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fmoc-Ala-OHは、Fmoc-L-アラニンとも呼ばれる、Fmoc固相ペプチド合成に使用される多用途試薬です。
アプリケーション
Fmoc-Ala-OHは以下に一般的に使用されます:
  • トリアゾロペプチドおよびアザペプチドの調製における構成要素として
  • 標準的なFmoc固相合成を使用したビスカチオン性ポルフィリンペプチドの合成
  • アジリジン化を受けない状態でのマンニッヒ付加物のα-ハロゲン化アミドへの変換
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
531480-BULK:
531480-25G:
531480-100G:
531480-VAR:
531480-5G:
531480-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Substrate-derived triazolo-and azapeptides as inhibitors of cathepsins K and S
M Galibert
European Journal of Medicinal Chemistry, 144, 201-210 (2018)
? -Halo amides as competent latent enolates: direct catalytic asymmetric Mannich-type reaction
B Sun
Journal of the American Chemical Society, 139, 8295-8301 (2017)
Fabian Schnitter et al.
Nature protocols, 16(8), 3901-3932 (2021-07-02)
Many supramolecular materials in biological systems are driven to a nonequilibrium state by the irreversible consumption of high-energy molecules such as ATP or GTP. As a result, they exhibit unique dynamic properties such as a tunable lifetime, adaptivity or the
Towards sequence selective DNA binding: design, synthesis and DNA binding studies of novel bis-porphyrin peptidic nanostructures
E Biron
Organic & Biomolecular Chemistry, 6, 2507-2515 (2008)
Xue Zhi Zhao et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(8) (2018-07-28)
HIV-1 integrase (IN) inhibitors represent a new class of highly effective anti-AIDS therapeutics. Current FDA-approved IN strand transfer inhibitors (INSTIs) share a common mechanism of action that involves chelation of catalytic divalent metal ions. However, the emergence of IN mutants