Merck
47624
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Boc)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
別名:
Nα-Fmoc-Nε-Boc-L-リシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H32N2O6
CAS番号:
分子量:
468.54
Beilstein:
4217767
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
Fmoc-Lys(Boc)-OH, ≥98.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
solid
光学活性
[α]20/D −12±1°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m0/s1
InChI Key
UMRUUWFGLGNQLI-QFIPXVFZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fmoc-Lys(Boc)-OHは、Fmoc固相ペプチド合成の試薬として使用されるアミノ酸誘導体です。
アプリケーション
Fmoc-Lys(Boc)-OHは、以下の用途に使用できます:
  • p-メチルベンズヒドリルアミン(MBHA)レジンとのカップリングによる五置換ジヒドロイミダゾリルブチルジヒドロイミダゾール-3-イウム塩の固相合成。
  • 縫い込み型インターカレーターであるビス-ナフタレンジミドのFmocベースペプチド合成。
  • 19F NMRベースのスクリーニングツールとして使用するε-Boc-ε-(3,5-ビス-トリフルオロメチル-ベンジル)-α-Fmoc-L-リジンの合成。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47624-BULK-F:
47624-25G-F:
47624-10G-F:
47624-1KG-F:
47624-1G-F:
47624-PM:
47624-100G-F:
47624-250MG-F:
47624-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Marine Bacchi et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 25(12), 2225-2242 (2016-09-28)
Synthetic biology (or chemical biology) is a growing field to which the chemical synthesis of proteins, particularly enzymes, makes a fundamental contribution. However, the chemical synthesis of catalytically active proteins (enzymes) remains poorly documented because it is difficult to obtain
Bis-naphthalene diimide exhibiting an effective bis-threading intercalating ability.
Nojima T, et al.
Nucleic Acids Symposium Series, 3(1), 123-124 (2003)
Marta Kulik et al.
Biochimie, 138, 32-42 (2017-04-12)
A fragment of 23S ribosomal RNA (nucleotides 1906-1924 in E. coli), termed Helix 69, forms a hairpin that is essential for ribosome function. Helix 69 forms a conformationally flexible inter-subunit connection with helix 44 of 16S ribosomal RNA, and the nucleotide
Improved synthesis of polyfluorinated l-lysine for 19F NMR-based screening.
Malgesini B, et al.
Molecular Diversity, 13(1), 53-56 (2009)
Solid-phase parallel synthesis of substituted dihydroimidazolylbutyl dihydroimidazol-3-ium salts.
Acharya AN, et al.
Tetrahedron Letters, 43(7), 1157-1160 (2002)