product name
Fmoc-Trp(Boc)-OH, ≥97.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
solid
光学活性
[α]20/D −21±2°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c5ccccc15
InChI
1S/C31H30N2O6/c1-31(2,3)39-30(37)33-17-19(20-10-8-9-15-27(20)33)16-26(28(34)35)32-29(36)38-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m0/s1
InChI Key
ADOHASQZJSJZBT-SANMLTNESA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47561-25G-F:
47561-VAR-F:
47561-5G-F:
47561-1KG-F:
47561-1G-F:
47561-100G-F:
47561-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック