Merck
47349
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Pbf)-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Nα-Fmoc-Nω-(2,2,4,6,7-ペンタメチルジヒドロベンゾフラン-5-スルホニル)-L-アルギニン, Nα-Fmoc-Nω-Pbf-L-アルギニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H40N4O7S
CAS番号:
分子量:
648.77
Beilstein:
8302671
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]/D -5.5±1.0°, c = 1 in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(O)=O
InChI
1S/C34H40N4O7S/c1-19-20(2)30(21(3)26-17-34(4,5)45-29(19)26)46(42,43)38-32(35)36-16-10-15-28(31(39)40)37-33(41)44-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,37,41)(H,39,40)(H3,35,36,38)/t28-/m0/s1
InChI Key
HNICLNKVURBTKV-NDEPHWFRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fmoc-Arg(Pbf)-OHは、ペプチド合成の構成要素として使用され、特定の官能基を保護するとともに、効率的なペプチド結合形成を可能にします。
アプリケーション
Fmoc-Arg(Pbf)-OHは、アルギニン含有ペプチドの作成に使用できるFmoc保護アミノ酸誘導体です。2,2,4,6,7-ペンタメチルジヒドロベンゾフラン-5-スルホニル基(Pbf)は、トリフルオロ酢酸(TFA)によって容易に開裂できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Synthesis of positional-scanning libraries of fluorogenic peptide substrates to define the extended substrate specificity of plasmin and thrombin.
Backes B J, et al.
Nature Biotechnology, 18(2), 187-187 (2000)
A cobaltocenium?peptide bioconjugate shows enhanced cellular uptake and directed nuclear delivery.
Noor F, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(16), 2429-2432 (2005)
Side-Chain Unprotected Fmoc-Arg/His/Tyr-OH Couplings and Their Application in Solid-Phase Peptide Synthesis through a Minimal-Protection/Green Chemistry Strategy
Yang Y, et al.
Organic Process Research & Development, 26 (2022)
Enhancement of the T140-based pharmacophores leads to the development of more potent and bio-stable CXCR4 antagonists.
Tamamura H, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 1(21), 3663-3669 (2003)
The 2, 2, 4, 6, 7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl group (Pbf) as arginine side chain protectant.
Carpino L A, et al.
Tetrahedron Letters, 34(49), 7829-7832 (1993)