製品名
Fmoc-Asp(OtBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −24±2°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
148-150 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m0/s1
InChI Key
FODJWPHPWBKDON-IBGZPJMESA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47618-25G-F:
47618-BULK-F:
47618-1G-F:
47618-1KG-F:
47618-VAR-F:
47618-100G-F:
47618-250MG-F:
47618-10G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック