アッセイ
≥95.0% (sum of enantiomers, HPLC)
光学活性
[α]20/D +16.0±2°, c = 1% in THF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
170-173 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C37H31NO4S/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m0/s1
InChI Key
KLBPUVPNPAJWHZ-UMSFTDKQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 血管新生性の腫瘍血管系を標的とする単官能基及び二官能基白金(IV)錯体の合成。
- 固相合成を介する、チオエステル代替物質であるペプチドヒドラジドのネイティブケミカルライゲーションによるタンパク質の合成。
- ペプチドのシステイン残基に還元糖を結合させることによる複合糖質の合成。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47695-1G:
47695-5G:
47695-25G:
47695-VAR:
47695-BULK:
47695-1KG:
47695-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック