アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]/D 4.1 to 5.1°, c = 2 in water
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~205 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)6-4-5-7-12/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI Key
DQUHYEDEGRNAFO-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Boc-Lys-OH(Nα-Boc-L-リジン)は、以下のものを合成するためのビルディングブロックとして使用することができます:
- バイオラベリング試薬として適用できる、ヘテロ三機能ペプチドをベースとするリンカー分子。
- アザマクロサイクルおよびアントラキノンのリシン誘導体。
- ペプチドを含有するジエチレントリアミンペンタアセテート酸(DTPA)を合成するための前駆体であるBoc-Lys(Bn4-DTPA)-OH。
- 化学兵器(CWA)センサーの開発に使用するフェロセン-アミノ酸抱合体。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
359688-VAR:
359688-5G:
359688-1G:
359688-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of Nα-Boc-Nε-tetrabenzyl-DTPA-l-lysine and Nα-Fmoc-Nε-tetra-t-butyl-DTPA-l-lysine, building blocks for solid phase synthesis of DTPA-containing peptides
Journal of Peptide Science, 8(12), 663-670 (2002)
Synthesis of lysine derivatives containing aza-crown ethers and a chromophore unit
Tetrahedron Letters, 46(10), 1735-1738 (2005)
Journal of agricultural and food chemistry, 66(26), 6727-6733 (2018-06-09)
Glucosinolates and their breakdown products, especially isothiocyanates (ITCs), are hypothesized to exert a broad range of bioactivities. However, physiological mechanisms are not yet completely understood. In this study, formation of protein conjugates after incubation with benzyl isothiocyanate (BITC) was investigated
A novel heterotrifunctional peptide-based cross-linking reagent for facile access to bioconjugates. Applications to peptide fluorescent labelling and immobilisation
Organic & Biomolecular Chemistry, 6(17), 3065-3078 (2008)
Molecular nutrition & food research, 62(20), e1800588-e1800588 (2018-08-10)
Different metabolic and excretion pathways of the benzyl glucosinolate breakdown products benzyl isothiocyanate and benzyl cyanide are investigated to obtain information about their multiple fate after ingestion. Detailed focus is on the so far underestimated transformation/excretion pathways-protein conjugation and exhalation.