Merck
17290
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys-OH 塩酸塩
≥98.0% (HPLC)
別名:
Nα-Fmoc-L-リジン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24N2O4 · HCl
CAS番号:
分子量:
404.89
Beilstein:
8663370
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H24N2O4.ClH/c22-12-6-5-11-19(20(24)25)23-21(26)27-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18;/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13,22H2,(H,23,26)(H,24,25);1H/t19-;/m0./s1
InChI Key
MVMZFAIUUXYFGY-FYZYNONXSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17290-25G:
17290-5G:
17290-BULK:
17290-VAR:
17290-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zahraa Youssef et al.
Journal of clinical medicine, 8(12) (2019-12-19)
This study describes the employment of gold nanorods (AuNRs), known for their good reputation in hyperthermia-based cancer therapy, in a hybrid combination of photosensitizers (PS) and peptides (PP). We report here, the design and the synthesis of this nanosystem and
Pia Lazki-Hagenbach et al.
Cells, 10(2) (2021-03-07)
The identification of the Mas-related G-protein-coupled receptors (Mrgpr) as targets of diverse stimuli of mast cells (MCs), including neuropeptides and pseudo-allergy causing drugs, has placed these receptors at a prime position in MC research. However, the species-dependent diversity of these