主要文書
8.52042
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Ac)-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-Lys(Ac)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-acetyl-L-lysine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H26N2O5
CAS番号:
分子量:
410.46
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C23H26N2O5/c1-15(26)24-13-7-6-12-21(22(27)28)25-23(29)30-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h2-5,8-11,20-21H,6-7,12-14H2,1H3,(H,24,26)(H,25,29)(H,27,28)/t21-/m0/s1
InChI Key
HQLBYVWJOXITAM-NRFANRHFSA-N
詳細
Building block for introduction of N-ε-acetyl-lysine amino-acid residues by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-1086
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2