Merck
47772
Sigma-Aldrich
Fmoc-2-Nal-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
別名:
Fmoc-3-(2-ナフチル)-L-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H23NO4
CAS番号:
分子量:
437.49
Beilstein:
7668973
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
Fmoc-2-Nal-OH, ≥98.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-18-13-14-19-7-1-2-8-20(19)15-18)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m0/s1
InChI Key
JYUTZJVERLGMQZ-SANMLTNESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47772-VAR:
47772-1G:
47772-5G:
47772-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)