安全性情報
773107
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Lys(Boc)-OH
97% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H34N2O6
CAS番号:
分子量:
482.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
アッセイ
97% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]22/D -14.0°, c = 1% in chloroform
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
189-194 °C (decomposition)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N([C@@H](CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)(C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-16-10-9-15-23(24(30)31)29(4)26(33)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1
InChI Key
JMBKBGOKNZZJQA-QHCPKHFHSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
773107-BULK:
773107-VAR:
773107-250MG:
773107-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)