アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.c1(P(c2ccccc2)c3ccccc3)ccccc1.c4(P(c5ccccc5)c6ccccc6)ccccc4
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 2,3-二置換ベンゾフランを合成するための2-ヨードアニソールと末端アルキンのカップリング。
- ジフェニルアセチレンを合成するための銅フリー薗頭クロスカップリング反応。
- スチレンの位置選択的ヒドロカルボキシル化。
- フッ素化オリゴフェニルを調製するためのフルオロアリール亜鉛ピバリートの根岸カップリング。
- 四置換オレフィンを形成するためのヨード-α-β-不飽和エステルのカップリング。
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
208671-1G:
208671-25G:
Q208671-BULK:
208671-500G:
208671-100G:
208671-BULK:
208671-5G:
Q208671-VAR:
208671-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)