Merck
403237
Sigma-Aldrich
ジクロロビス(トリシクロヘキシルホスフィン)パラジウム(II)
95%
別名:
PdCl2[P(cy)3]2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H11)3P]2PdCl2
CAS番号:
分子量:
738.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
270 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.C4CCC(CC4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/2C18H33P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*16-18H,1-15H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
VUYVXCJTTQJVKJ-UHFFFAOYSA-L
詳細
ジクロロビス(トリシクロヘキシルホスフィン)パラジウム(II)は、様々な炭素-炭素および炭素-ヘテロ原子結合形成反応の触媒前駆体として広く採用されています。
アプリケーション
C-Cカップリング反応およびC-Nカップリング反応に用いる触媒
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
403237-VAR:
403237-250MG:
403237-1G:
403237-BULK:
403237-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dichlorobis (tricyclohexylphosphine) palladium.
Carpentier JF, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2008)