アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Arylations
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
164 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.[H][P+](C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C18H33P.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h16-18H,1-15H2;/q;-1/p+1
InChI Key
MYSMMEUXKHJYKH-UHFFFAOYSA-O
詳細
アプリケーション
- マイクロ波による直接アリール化を介したC-ホモアポルフィンアルカロイドの調製のためのリガンド。
- ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)(PEDOT)フィルムの伝導性を強化するためのテンプレートおよびドーピング試薬として使用できる、ポリ-[9,9-ビス(3-プロピルアミド-2-メチルプロピルスルホン酸)フルオレン]-co-(4,4'-ジフェニル)(PFDBSO3H)の合成。
- MIDAボロネートと低活性化アルケニルトシレート間の、パラジウム触媒鈴木-宮浦クロスカップリング反応における反応性の向上。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
631493-1G:4548173174358
631493-VAR:
631493-5G:4548173174365
631493-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.