Merck
671479
Sigma-Aldrich
ジ(1-アダマンチル)-n-ブチルホスフィン
95%
別名:
cataCXium® A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H39P
CAS番号:
分子量:
358.54
Beilstein:
8726448
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
官能基
phosphine
SMILES記法
CCCCP([C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2)[C@@]45C[C@@H]6C[C@@H](C[C@@H](C6)C4)C5
InChI
1S/C24H39P/c1-2-3-4-25(23-11-17-5-18(12-23)7-19(6-17)13-23)24-14-20-8-21(15-24)10-22(9-20)16-24/h17-22H,2-16H2,1H3/t17-,18+,19-,20-,21+,22-,23-,24-
InChI Key
HTJWUNNIRKDDIV-FECFBMJZSA-N
詳細
Solvias AGとの提携により販売されています。
cataCXium® Aは、鈴木反応や薗頭反応などのクロスカップリング反応における触媒として一般的に使用されます。
アプリケーション
cataCXium® Aまたはジ-アダマンチルアルキルホスフィンは、HeckおよびSuzukiカップリング、塩化アリールのBuchwald-Hartwigアミノ化、およびケトンのα-アリール化反応のようなパラジウム触媒クロスカップリング反応に非常に有効な、かさ高で電子に富むホスフィン配位子です。
その他の用途:
  • パラジウム触媒によるハロゲン化アリールおよびハロゲン化ヘテロアリールのカルボニル化
  • パラジウム触媒による(ヘテロ)芳香族ニトリルの合成
  • パラジウム触媒によるハロゲン化アリールのアミノカルボニル化
特徴および利点
  • 穏やかな反応条件
  • 触媒の低ローディング
  • 高収率とターンオーバー数
法的情報
米国7148176
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
671479-50G:
671479-VAR:
671479-1G:
671479-5G:
671479-100G:
671479-250G:
671479-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Convenient Carbonylation of Aryl Bromides with Phenols to Form Aryl Esters by Applying a Palladium/Di-1-adamantyl-n-butylphosphine Catalyst
Wu, Xiao-Feng and Neumann, Helfried and Beller, Matthias
ChemCatChem, 2(5), 509-513 (2010)
Efficient carbonylation of aryl and heteroaryl bromides using a palladium/diadamantylbutylphosphine catalyst
Neumann H, et al.
advanced synthesis and catalysis, 348(10-11), 1255-1261 (2006)
An Efficient and Practical Sequential One-Pot Synthesis of Suprofen, Ketoprofen and Other 2-Arylpropionic Acids
Neumann H, et al.
advanced synthesis and catalysis, 350(14-15), 2437-2442 (2008)
A general and efficient method for the formylation of aryl and heteroaryl bromides
Klaus S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(1), 154-158 (2006)
Efficient carbonylation of aryl and heteroaryl bromides using a palladium/diadamantylbutylphosphine catalyst
Neumann H, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 348(10-11), 1255-1261 (2006)
資料
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.