Merck
671584
Sigma-Aldrich
ジ(1-アダマンチル)-n-ブチルホスフィン ヨウ化水素酸塩
95%
別名:
cataCXium® AHI, ジ(1-アダマンタニル)-n-ブチル-ホスホニウム ヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H40IP
CAS番号:
分子量:
486.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
官能基
phosphine
SMILES記法
I.CCCCP([C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2)[C@@]45C[C@@H]6C[C@@H](C[C@@H](C6)C4)C5
InChI
1S/C24H39P.HI/c1-2-3-4-25(23-11-17-5-18(12-23)7-19(6-17)13-23)24-14-20-8-21(15-24)10-22(9-20)16-24;/h17-22H,2-16H2,1H3;1H/t17-,18+,19-,20-,21+,22-,23-,24-;
InChI Key
IBXHWLZKSOGUFS-HDWJELNESA-N
関連するカテゴリー
詳細
Solvias AG社との協力により販売しています。
アプリケーション
ホスホニウム塩は、パラジウム触媒によるアミノ化および鈴木カップリング反応の、リガンド前駆体です。
法的情報
US7148176
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
671584-1G:4548173997735
671584-VAR:
671584-BULK:
671584-5G:4548173997742
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.