Merck
900349
Sigma-Aldrich
cataCXium A Pd G3
別名:
[di(adamantan-1-yl)(butyl)phosphine](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino)-2-biphenylyl]palladium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H54NO3PPdS
CAS番号:
分子量:
742.30
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
特徴
generation 4
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
官能基
phosphine
SMILES記法
CCCCP([C@@]12C[C@H]3C[C@@H](C1)C[C@@H](C2)C3)[C@@]4(C5)C[C@H]6C[C@H](C[C@@H]5C6)C4.CNC7=C(C8=CC=CC=C8[Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C7
InChI
1S/C24H39P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-2-3-4-25(23-11-17-5-18(12-23)7-19(6-17)13-23)24-14-20-8-21(15-24)10-22(9-20)16-24;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h17-22H,2-16H2,1H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
ROZFJYIWIVSDBR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ビフェニル骨格のアミノ基を除き第3世代(G3)プレ触媒に類似した第4世代(G4)Buchwaldプレ触媒はメチル化されます。この修飾は第3世代プレ触媒使用時に認められる制約を防ぐのに有用です。これは、空気、水分および熱に安定で、広範囲の一般的な有機溶媒に極めて溶けやすい触媒です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
900349-BULK:
900349-250MG:
900349-1G:
900349-VAR:
900349-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
[Rupture of the pregnant uterus].
I Pardini et al.
Rivista italiana di ginecologia, 58(6), 481-502 (1977-11-01)
資料
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.