反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
官能基
phosphine
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.CN(c1ccc(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc1)C.CN(c2ccc(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc2)C
InChI
1S/2C16H28NP.2ClH.Pd/c2*1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8;;;/h2*9-12H,1-8H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
小規模および高スループット用途には、ChemBeads(927791)としても入手できます。
アプリケーション
- aminopalladition誘導Heck型反応によるインドール縮合ビシクロ[3.2.1]オクタンのエナンチオ選択的合成。
- オルトブロモN-トシルヒドラゾンと2-アミノフェニルボロン酸エステルから、鈴木クロスカップリング反応とそれに続く分子内縮合反応によるフェナントリジン誘導体の合成。
- オルト-ハロベンジルアルコールと内部アルキンとのPd触媒による環化によるインデノンの合成。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Ligand used to prepare a palladium dichloride catalyst on treatment with PdCl2(COD). The catalyst effectively cross-couples aryl boronic acids with heteroaryl chlorides.
PdCl2(COD)処理による二塩化パラジウム触媒調製に使用されるリガンド。この触媒は、アリールボロン酸とヘテロアリールクロリドを効果的にクロスカップリングします。
A variety of palladium-catalyzed cross-coupling reactions can be run under room temperature conditions in water with TPGS- 750-M, using a variety of commercially available palladium complexes and ligands.
プロトコル
TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.