Merck
671916
Sigma-Aldrich
trans-ビス(アセタト)ビス[o-(ジ-o-トルイルホスフィノ)ベンジル]ジパラジウム(II)
98%
別名:
trans-ジ(μ-アセタト)ビス[o-(ジ-o-トルイル-ホスフィノ)ベンジル]ジパラジウム(II), trans-ジ-μ-アセタトビス[2-[ビス(2-メチルフェニル)ホスフィノ]ベンジル]二パラジウム, cataCXium® C, ヘルマン-ベラーパラダサイクル, ヘルマン-ベラー触媒, ヘルマンのパラダサイクル, ヘルマンの触媒
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H46O4P2Pd2
CAS番号:
分子量:
937.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
core: palladium
reagent type: ligand
reaction type: Asymmetric synthesis
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(=O)O[Pd]Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C.CC(=O)O[Pd]Cc4ccccc4P(c5ccccc5C)c6ccccc6C
InChI
1S/2C21H20P.2C2H4O2.2Pd/c2*1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;2*1-2(3)4;;/h2*4-15H,1H2,2-3H3;2*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+1/p-2
InChI Key
YRGPDGDJUOTURS-UHFFFAOYSA-L
詳細
トランス-ビス(アセタト)ビス[o-(ジ-o-トリルホスフィノ)ベンジル]ジパラジウム(II)は、Heck反応に有用な触媒です。
Solvias AGとのコラボレーションによって販売されています
アプリケーション
トランス-ビス(アセタト)ビス[o-(ジ-o-トリルホスフィノ)ベンジル]ジパラジウム(II)は、C-CおよびC-Nクロスカップリング反応に有用な触媒です。
法的情報
US5831107
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
671916-VAR:
671916-1G:
671916-5G:
671916-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Louie, J.; Hartwig, J. F.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 35, 2359-2359 (1996)
Herrmann, W. A.; Brossmer, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 34, 1844-1844 (1995)
Alphonse Tenaglia et al.
Organic letters, 8(19), 4315-4318 (2006-09-08)
Herrmann-Beller (H-B) phosphapalladacycle selectively catalyzed the addition of terminal alkynes across one double bond of norbornadiene to afford exo-5-alkynyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-enes. The reaction shows general applicability to various functionalized alkynes and bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dienes. Insights into the mechanism of this reaction are discussed.
trans-Di (?-acetato)-bis [o-(di-o-tolylphosphino) benzyl] dipalladium (II).
Speicher A, et al.
J. Prakt. Chem., 341(6), 605-608 (1999)
Brody, M. S.; Finn, M. G.
Tetrahedron Letters, 40, 415-415 (1999)
資料
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.