Merck
711071
Sigma-Aldrich
ビス[トリス(2-メチルフェニル)ホスフィン]パラジウム
97%
別名:
Pd[(o-tol)3P]2, ビス(トリス(2-トリル)ホスフィン)パラジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H42P2Pd
CAS番号:
分子量:
715.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
220-225 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Pd].Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C.Cc4ccccc4P(c5ccccc5C)c6ccccc6C
InChI
1S/2C21H21P.Pd/c2*1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;/h2*4-15H,1-3H3;
InChI Key
CUBIJGNGGJBNOC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
下記のための触媒:
  • パラジウム触媒クロスカップリング反応及びアミノ化
  • 熊田カップリング
  • アリール化
  • ヘックカップリング
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
711071-BULK:
711071-VAR:
711071-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Professor Hartwig's research focuses on the discovery and understanding of new reactions catalyzed by transition metal complexes.