すべての画像(5)
About This Item
化学式:
Cl3COCOOCCl3
CAS番号:
分子量:
296.75
Beilstein:
1787583
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
詳細
トリホスゲン[ビス(トリクロロメチル)炭酸塩]は、ホスゲンの代替として有機合成に用いられる汎用性の高い有機試薬です。触媒量のトリホスゲンは特に、クロロホルミル化、カルボニル化、塩素化、脱水反応に用いられます。
カルボニル化合物の合成におけるカップリング剤としても一般的に使用されます。
カルボニル化合物の合成におけるカップリング剤としても一般的に使用されます。
アプリケーション
トリホスゲンは、下記を調製する際の試薬として使用できます。
- ワンポット3成分反応による、チオール類とアルコール類からのチオ炭酸塩の生成
- ケテン-イミン環状付加反応により、酸およびイミン類から、置換されたアゼチジン-2-オン類の合成
- 炭酸水素ナトリウム存在下での、L-フェニルアラニンメチルエステル塩酸塩からのメチル(S)-2-イソシアナト-3-フェニルプロパノエートの合成
- 種々のカルボン酸とアジ化ナトリウムからのアシルアジド誘導体の合成
- 固相ペプチド合成法による免疫抑制剤シクロスポリンの合成
- ワンポット法による、アリルアルコール類とアジ化ナトリウムからのアリルアジド類の合成
- 2(5H)-チオフェノンからのエステル化カップリング試薬ジ-2-チエニルカーボネートの合成
- 対応するエナミドの環化による2-クロロニコチンアルデヒド類の合成
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
330752-500G:
330752-1KG:
330752-VAR:
330752-25G:
330752-BULK:
330752-100G:
330752-5G:
A Safe and Efficient Method for Preparation of N,N′-Unsymmetrically Disubstituted Ureas Utilizing Triphosgene.
Majer P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1937-1938 (1994)
Triphosgene, a crystalline phosgene substitute
Eckert, Heiner and Forster, Barbara
Angewandte Chemie (International Edition in English), 26(9), 894-895 (1987)
A mild and efficient method for the preparation of acyl azides from carboxylic acids using triphosgene
Gumaste VK, et al.
Tetrahedron Letters, 43(7), 1345-1346 (2002)
Triphosgene: a versatile reagent for the synthesis of azetidin-2-ones
Krishnaswamy D, et al.
Tetrahedron, 58(11), 2215-2225 (2002)
Facile and selective synthesis of chloronicotinaldehydes by the Vilsmeier reaction
Gangadasu B, et al.
Tetrahedron, 62(35), 8398-8403 (2006)