Merck
15217
Sigma-Aldrich
炭酸ビス(トリクロロメチル)
purum, ≥99.0% (AT)
別名:
トリホスゲン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3COCOOCCl3
CAS番号:
分子量:
296.75
Beilstein:
1787583
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
solid
mp
77-82 °C
官能基
carbonate
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)OC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O3/c4-2(5,6)11-1(10)12-3(7,8)9
InChI Key
UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ビス(トリクロロメチル)炭酸塩は、Fmoc-アミノ酸クロリドのの調製に使用されます。また、アリール-(Z)-ビニルクロリドの調整にも使用されます
その他情報
ホスゲンの代替物質として取り扱いが容易な結晶物質です。この試薬1molで3molのホスゲンに相当します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
15217-10G:
15217-VAR:
15217-BULK:
15217-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
G.B. Gill et al.
Tetrahedron Letters, 30, 3229-3229 (1989)
P.R.M. Muller
Spec. Chem., 14, 357-357 (1994)
H. Eckert, B. Forster
Angewandte Chemie (International Edition in English), 99, 922-922 (1987)
R. Cortez et al.
Synthetic Communications, 21, 285-285 (1991)
R M Cicchillo et al.
Carbohydrate research, 328(3), 431-434 (2000-11-10)
Treating partially protected sugar hemiacetals with triphosgene in THF results in the formation of glycosyl chlorides. The method is compatible with acid-sensitive isopropylidene protecting groups in the hemiacetal substrates.