Merck
326755
Sigma-Aldrich
酢酸銅(II)
greener alternative
98%
別名:
酢酸第二銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(CO2CH3)2
CAS番号:
分子量:
181.63
Beilstein:
3595638
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
フォーム:
powder or crystals
蒸気密度
6.9 (vs air)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: click chemistry
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC(=O)O[Cu]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細についてはこちらをクリックしてください
酢酸銅(II)は緑青とも呼ばれ、グリーンケミストリーの分野のさまざまなプロセスで触媒として使用できます。危険な試薬や溶媒を必要とせずに、炭素-炭素または炭素-ヘテロ原子結合の形成を促進できるため、クロスカップリング反応において特に有用です。
アプリケーション
水素ガスを用いる還元的アミノ化による環境に優しいアミン合成の触媒。
環境に優しい分子状水素を用いたアニリンによる芳香族および脂肪族ケトンの銅触媒による還元的アミノ化
酢酸銅(II)は以下において触媒として使用されます:
  • クロスカップリング反応を介してビアリールを合成するためのp-トリルボロン酸によるα-アミノエステルのN-アリール化
  • 置換イソオキサゾール誘導体の合成
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
326755-BULK:
326755-100G:4548173135519
326755-25G:4548173135526
326755-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An efficient synthesis of novel isoxazole bearing pyrazole derivatives via [3+ 2] heteroannulation using cupric acetate
B Audichya, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 59, 341-350 (2022)
N-Arylation of ?-aminoesters with p-tolylboronic acid promoted by copper (II) acetate
PYS Lam, et al.
Tetrahedron Letters, 44, 1691-1694 (2003)
Heather A Michaels et al.
Chemistry, an Asian journal, 6(10), 2825-2834 (2011-09-29)
Polytriazole ligands such as the widely used tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine (TBTA), are shown to assist copper(II) acetate-mediated azide-alkyne cycloaddition (AAC) reactions that involve nonchelating azides. Tris(2-{4-[(dimethylamino)methyl]-1H-1,2,3-traizol-1-yl}ethyl)amine (DTEA) outperforms TBTA in a number of reactions. The satisfactory solubility of DTEA in a wide
Cinthia da S Lisboa et al.
The Journal of organic chemistry, 76(13), 5264-5273 (2011-05-25)
The oxidative addition of anilines (2) with 1,4-naphthoquinone (3) to give N-aryl-2-amino-1,4-naphthoquinones (1) was found to be catalyzed by copper(II) acetate. In the absence of the catalyst, the reactions are slower and give lower yields with the formation of many
Anitha M Thomas et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 150(2), 212-219 (2010-11-26)
5-Fluorouracil (5-FU) is a small, very membrane permeable drug that is poorly retained within the aqueous compartment of liposomal nanoparticles (LNP). To address this problem a novel method relying on formation of a ternary complex comprising copper, low molecular weight
資料
銅金属の堆積プロセスは、マイクロエレクトロニクス用途で使用されるインターコネクト(配線)を形成するための不可欠なツールであり、第11族元素(貨幣金属:銅、銀、金)は原子層堆積法(ALD:atomic layer deposition)のプロセス開発において重要な位置を占めています。
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.