Merck
514365
Sigma-Aldrich
銅(II)アセチルアセトナート
≥99.9% trace metals basis
別名:
2,4-ペンタンジオン 銅(II) 誘導体, Cu(acac)2, ビス(2,4-ペンタンジオナト)銅(II), 第二銅アセチルアセトナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(C5H7O2)2
CAS番号:
分子量:
261.76
Beilstein:
4157957
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
core: copper
mp
284-288 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Cu]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChI Key
QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
銅(II)アセチルアセトネートは、酸化、クロスカップリング、重合反応などの複数の有機反応の触媒として広く使用されている有機金属配位化合物です。有機金属フレームワーク(MOF)やナノマテリアルを製作するための前駆体でもあります。
アプリケーション
銅(II)アセチルアセトネートは、以下の用途に使用できます:
  • 全酸化物光電池の酸化銅の原子層堆積用の前駆体。
  • スチレンのアジリジン化用の触媒。
  • 1,2,3-トリアゾールを合成するためのHuisgen-Click反応の触媒。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
514365-VAR:
514365-50G:4548173942971
514365-BULK:
514365-10G:4548173942964
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Atomic layer deposition of copper oxide using copper (II) acetylacetonate and ozone
Mari Endresen Alnes, et al.
Chem. Vap. Deposition, 18, 173-178 (2012)
Copper(II) acetylacetonate anchored onto an activated carbon as a heterogeneous catalyst for the aziridination of styrene
Ana Rosa Silva, et al.
Catalysis Today, 102-103, 154-159 (2005)
Ik-Soo Shin et al.
The Analyst, 136(10), 2151-2155 (2011-03-25)
Though recently Ir(III) complexes have attracted much interest in electrochemiluminescent (ECL) analysis due to their high emission in various wavelengths, there were a few studies reported on its analytical applications. In this study, we evaluate the ECL from (pq)(2)Ir(acac) (pq
Chih-Chia Huang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (23)(23), 3360-3362 (2009-06-09)
A general approach involving a solvothermal method was developed to synthesize a series of silicate nanoshells (<100 nm) where both Gd silicate and Gd silicate:Eu nanoshells were further demonstrated to exhibit dual-modality MRI and optical imaging functions.
Gui-Ge Hou et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(38), 10731-10733 (2011-08-27)
Two NbO-type MOFs based on ditopic pyridyl substituted diketonate ligands were reported. One exhibits a reversible SC-SC water encapsulation, while the other shows an interesting guest-driven luminescent property based on M(III) acetylacetonate (M = Eu and Fe) guest species.
資料
銅金属の堆積プロセスは、マイクロエレクトロニクス用途で使用されるインターコネクト(配線)を形成するための不可欠なツールであり、第11族元素(貨幣金属:銅、銀、金)は原子層堆積法(ALD:atomic layer deposition)のプロセス開発において重要な位置を占めています。
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
すべて表示