Merck
323489
Sigma-Aldrich
銀アセチルアセトナート
98%
別名:
2,4-ペンタンジオン 銀誘導体, Ag(acac)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3COCH=C(O-)CH3]Ag
CAS番号:
分子量:
206.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
フォーム
solid
solid
反応適合性
core: silver
mp
100 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Ag]
InChI
1S/C5H8O2.Ag/c1-4(6)3-5(2)7;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
InChI Key
CHACQUSVOVNARW-LNKPDPKZSA-M
詳細
銀アセチルアセナートは、ポリマーおよび有機溶媒への溶解性が中程度の有機金属前駆物質です。銀アセチルアセナートをアニーリングすることで、銀ナノ粒子(AgNP)をポリマーに組み込むことができます。
アプリケーション
Ag(acac)は、銀ベースの触媒の調製に使用でき、またエレクトロニクス、オプトエレクトロニクスおよび表面増強ラマン分光法での用途が考えらる銀ベースのナノ粒子の調製に使用できます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
323489-BULK:
323489-1G:
323489-VAR:
323489-25G:
323489-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Optical limiters based on silver nanoparticles embedded in amorphous polystyrene
Carotenuto G, et al.
Science and Engineering of Composite Materials, 18(3), 187-190 (2011)
Supported silver catalysts prepared by deposition in aqueous solution of Ag nanoparticles obtained through a photochemical approach
Scire S, et al.
Applied Catalysis A: General, 367(1-2), 138-145 (2009)
Shixia Zhan et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(9) (2019-09-07)
The ternary nanocomposites Fe3O4/Ag/polyoxometalates (Fe3O4/Ag/POMs) with core-shell-core nanostructure were synthesized by coating [Cu(C6H6N2O)2(H2O)]H2[Cu(C6H6N2O)2(P2Mo5O23)]·4H2O polyoxometalates on the surface of Fe3O4/Ag (core-shell) nanoparticles. The transmission electron microscopy/high resolution transmission electron microscopy (HR-TEM) and X-ray powder diffraction (XRD) analyses show that the Fe3O4/Ag/POMs
Preparation of silver nanoparticles via reduction of a highly CO2-soluble hydrocarbon-based metal precursor
Fan X, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 45(10), 3343-3347 (2006)
Electrochemical synthesis of silver nanoparticles
Starowicz M, et al.
Electrochemical Communications, 8(2), 227-230 (2006)
資料
銅金属の堆積プロセスは、マイクロエレクトロニクス用途で使用されるインターコネクト(配線)を形成するための不可欠なツールであり、第11族元素(貨幣金属:銅、銀、金)は原子層堆積法(ALD:atomic layer deposition)のプロセス開発において重要な位置を占めています。
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
すべて表示