Merck
274623
Sigma-Aldrich
Dess-Martin ペルヨージナン
97%
別名:
1,1,1-トリス(アセチルオキシ)-1,1-ジヒドロ-1,2-ベンゾヨードキソール-3-(1H)-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H13IO8
CAS番号:
分子量:
424.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
130-133 °C (lit.)
官能基
iodo
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OI1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H13IO8/c1-8(15)19-14(20-9(2)16,21-10(3)17)12-7-5-4-6-11(12)13(18)22-14/h4-7H,1-3H3
InChI Key
NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
詳細
デス-マーチン ペルヨージナン(DMP)は、一級/二級アルコールのアルデヒド/ケトンへの酸化、アミドのイミドへの酸化、アミンのニトリルへの脱水素化、ジスルフィドのスルホンへの脱水素化で、穏やかな試薬として広く使用されている超原子価ヨウ素化合物です。アルケンをエポキシドに選択的に酸化するためにも使用されます。これは三員環状エーテルを形成するために有用な反応です。また、DMPは、アルデヒドまたはケトンを形成するための1,2-ジオールの酸化的開裂およびラクトンの合成にも使用されます。
アプリケーション
デス–マーチンペルヨージナンは以下で酸化剤として使用されます:
  • 1°および2°アルコールからアルデヒドおよびケトンへ。
  • N-保護β-アミノアルコールから対応するN-保護α-アミノアルデヒドの合成
  • アルキニルオキソアルデヒドプローブ(AlkMGO)の合成。
ヒドロキシコリンをコリン-α-ジオンやテトラオンに酸化する際に用います。
特徴および利点
以下が、DMPを酸化試薬として使用する利点です。
  • 穏やかな反応条件(室温、中性pH)
  • 反応時間の短縮と収率の向上
  • 高い化学選択性
  • 敏感な官能基に対する耐性と、長い保存寿命
  • 作業の簡便化
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
過よう素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
274623-VAR:
274623-25G:4548174002094
274623-1G:
274623-5G:4548173987545
274623-250G:4548174002087
274623-50G:4548174002100
274623-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hui Chen et al.
Environmental science and pollution research international, 26(24), 24609-24619 (2019-06-27)
Phthalates (PAEs) in drinking water sources such as the Yangtze River in developing countries had aroused widespread concern. Here, the water, suspended particulate matter (SPM), and sediment samples were collected from 15 sites in wet and dry seasons in Zhenjiang
Jun Wang et al.
Journal of endodontics, 43(1), 109-115 (2016-11-17)
Mutations in the proteinase bone morphogenetic protein-1 (BMP1) were recently identified in patients with osteogenesis imperfecta, which can be associated with type 1 dentinogenesis imperfecta. BMP1 is co-expressed in various tissues and has overlapping activities with the closely related proteinase
Synthesis of an alkynyl methylglyoxal probe to investigate nonenzymatic histone glycation
Qingfei Z,et al.
The Journal of Organic Chemistry, 85, 1691-1697 (2019)
Synthesis of highly epimerizable N-protected $\alpha$-amino aldehydes of high enantiomeric excess
Andrew GM,et al.
Tetrahedron Letters, 41, 1359-1362 (2000)
Advanced Synthesis & Catalysis, 346, 111-124 (2004)
資料
Dess-Martin Periodinane enables mild oxidation of alcohols to aldehydes and ketones suitable for synthesizing complex intermediates.