すべての画像(4)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5NO3S
CAS番号:
分子量:
159.16
Beilstein:
3704116
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アプリケーション
- 硫酸化剤
以下の用途に用いる反応剤です。
- プレグナノロンのアジド類縁体の合成
- モルフィン誘導体の硫酸エステル類
- 硫酸末端配位子で覆った、抗HIV薬である金ナノ粒子
三酸化硫黄-ピリジン(SO3-py) 複合体は、ゲラニオール、ファルネソールおよび 1-インダノールなどのアリル系またはベンジル系水酸基を良好な脱離基である硫酸モノエステルに変換するために使用することが可能です。この方法はセスキテルペンの全合成に極めて有用です。
硫化剤として、SO3-py 複合体は硫酸化キチン、硫酸化ヒアルロン酸(HyaS) および硫酸化デンプンの調製に使用することが可能です。
硫化剤として、SO3-py 複合体は硫酸化キチン、硫酸化ヒアルロン酸(HyaS) および硫酸化デンプンの調製に使用することが可能です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
S7556-CH:
S7556-BULK:
S7556-1KG:
S7556-100G:
S7556-VAR:
S7556-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of sulfated-chitins under homogeneous conditions.
Zou Y and Khor E
Carbohydrate Polymers, 77(3), 516-525 (2009)
Polysaccharide-based superporous hydrogels with fast swelling and superabsorbent properties.
Kuang J, et al.
Carbohydrate Polymers, 83(1), 284-290 (2011)
A method for deoxygenation of allylic and benzylic alcohols.
Corey E J and Achiwa K
The Journal of Organic Chemistry, 34(11), 3667-3668 (1969)
Helyn Priscila de Oliveira Barddal et al.
International journal of biological macromolecules, 145, 604-610 (2019-12-31)
Heparin is an extremely important and recognized anticoagulant and antithrombotic agent. Obtained from animal sources and being highly potent, risks of contamination by pathogens and bleeding are some concerns related to heparin use. In the search for alternatives to heparin
Sulfated hyaluronan derivatives reduce the proliferation rate of primary rat calvarial osteoblasts.
Kunze R, et al.
Glycoconjugate Journal, 27(1), 151-158 (2010)