Merck
128244
Sigma-Aldrich
ジエトキシ酢酸エチル
97%
別名:
グリオキシル酸エチルエステルジエチルアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2CHCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
176.21
Beilstein:
878579
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.410 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES記法
CCOC(OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O4/c1-4-10-7(9)8(11-5-2)12-6-3/h8H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
XCLBIKIQSCTANZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethyl diethoxyacetate was used in the preparation of a fatty acid analog containing DTS, 12,13-dioxotetradecanoic acid di(N-methyl-thiosemicarbazone) (FA-DTS).
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
128244-VAR:
128244-100G:
128244-BULK:
128244-25G:
128244-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y Arano et al.
International journal of radiation applications and instrumentation. Part A, Applied radiation and isotopes, 40(9), 745-749 (1989-01-01)
For the development of 62Cu labeled fatty acid analogs, two fatty acid analogs, containing dithiosemicarbazone (DTS) molecule as the 62Cu coordinating site, were designed and synthesized: a fatty acid analog containing DTS molecule at the omega-position, (a) the 12,13-dioxotetradecanoic acid