Merck
479047
Sigma-Aldrich
2,2-ジメトキシアセトアルデヒド 溶液
60 wt. % in H2O
別名:
グリオキサル 1-(ジメチルアセタール), グリオキサルジメチルアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2CHCHO
CAS番号:
分子量:
104.10
Beilstein:
1850744
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
60 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.414
bp
100 °C
密度
1.15 g/mL at 25 °C
官能基
acetal
aldehyde
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)C(OC)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-6-4(3-5)7-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
OGFKTAMJLKHRAZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は2,2-ジメトキシアセトアルデヒド(グリオキサールジメチルアセタール)の60wt%水溶液です。触媒および溶媒不存在下でのアセト酢酸エステルと2,2-ジメトキシアセトアルデヒドのアルドール縮合が報告されています。この化合物は、バルビツール酸類似化合物のイソキサゾリンビニルエステル擬似ペプチドおよびテトラヒドロ-β-カルボリン誘導体の合成に関与します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
169.0 °F
引火点(℃)
76.1 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
479047-VAR:
479047-100ML:
479047-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Design and synthesis of Pictet-Spengler condensation products that exhibit oncogenic-RAS synthetic lethality and induce non-apoptotic cell death.
Skouta R, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22(17), 5707-5713 (2012)
Synthesis and activity of isoxazoline vinyl ester pseudopeptides as proteasome inhibitors.
Marastoni M, et al.
Journal of Peptide Science, 20(4), 258-265 (2014)
Catalyst-Free Aldol Additions of 1,3-Dicarbonyl Compounds.
Rohr K and Mahrwald R.
Advanced Synthesis & Catalysis, 350(18), 2877-2880 (2008)
Paolo Ziosi et al.
ChemSusChem, 11(13), 2202-2210 (2018-05-16)
A new process for the synthesis of hydroxytyrosol (3,4-dihydroxyphenylethanol), the most powerful natural antioxidant currently known, by means of a two-step approach is reported. Catechol is first reacted with 2,2-dimethoxyacetaldehyde in basic aqueous medium to produce the corresponding mandelic derivative