アッセイ
97%
光学活性
[α]19/D +138°, c = 1 in ethanol
mp
169-171 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ester
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
InChI Key
CMIBUZBMZCBCAT-HOTGVXAUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
302813-BULK:
302813-100G:
302813-5G:
302813-25G:
302813-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)